N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 53.7 EUR
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) 98%
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Formel: C₁₅H₃₃NO₃S
Schmelzpunkt: 229 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036908
CAS-Nummer: 15163-36-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %