Mycophenolsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 83.8 EUR
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Mycophenolsäure 98%
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %