Doxycycline monohydrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
458890050
458890250
ACRO458890050EA
73.6
EUR
ACRO458890050
ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Formel:
C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O Schmelzpunkt: 167…168 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02682958 CAS-Nummer: 17086-28-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.5 to 4.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |