Amorolfine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 174 EUR
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formel: C₂₁H₃₅NO
Schmelzpunkt: 221…223 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00903738
CAS-Nummer: 78613-38-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %