Millon's reagent zur Erkennung von Tyrosin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
458541000
458545000
ACRO458541000EA
53.4
EUR
ACRO458541000
ACRO458545000
Millon's reagent zur Erkennung von Tyrosin
Millon's reagent
Dichte:
1,4 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00147623 CAS-Nummer: 10045-94-0 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Density | 1.2 to 1.5 kg/l |
Sensitivity | passes test |