Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
458530010 458531000
ACRO458530010EA 259 EUR
ACRO458530010 ACRO458531000
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Formel: C₂₄BF₂₀Li·2.5C₄H₁₀O
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 371162-53-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals
Melting point 117 to 122°C
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %