2'-Desoxycytidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
458510010 458510050 458510250
ACRO458510010EA 44.4 EUR
ACRO458510010 ACRO458510050 ACRO458510250
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid 98%
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₄ClN₃O₄
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012840
CAS-Nummer: 3992-42-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.5 %