3-(Diethylboryl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Diethylboryl)pyridine
457750250
457750050
ACRO457750250EA
181
EUR
ACRO457750250
ACRO457750050
3-(Diethylboryl)pyridin 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formel:
C₉H₁₄BN Molekulargewicht: 147.03 g/mol Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012348 CAS-Nummer: 89878-14-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 170 °C |
HPLC | ≥96.0 % |