3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
457680010 457682500
ACRO457680010EA 959 EUR
ACRO457680010 ACRO457682500
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Formel: C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078882
CAS-Nummer: 86-08-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥89.0 %