2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 141 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formel: C₁₄H₁₀F₆N₂
Schmelzpunkt: 183…184 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190155
CAS-Nummer: 341-58-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %