4-Nitro-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
457810050
457810250
457811000
ACRO457810050EA
59
EUR
ACRO457810050
ACRO457810250
ACRO457811000
4-Nitro-o-toluylsäure 98%
4-Nitro-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Schmelzpunkt: 151…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210697 CAS-Nummer: 1975-51-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |