Essigsäure 25% in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
456850050
456850250
ACRO456850050EA
46.7
EUR
ACRO456850050
ACRO456850250
Essigsäure 25% in Wasser
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Siedepunkt: 103 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 UN-Nummer: 2790 ADR: 8,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | 24.0 to 26.0 % |