1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
456350010 456350050
ACRO456350010EA 46.8 EUR
ACRO456350010 ACRO456350050
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22377802
CAS-Nummer: 119752-83-9
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Assay ≥96.0 %