Chondroitin sulphate sodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
456280010 456280050 456280250
ACRO456280010EA 59.4 EUR
ACRO456280010 ACRO456280050 ACRO456280250
Chondroitin sulphate sodium salt
Chondroitin sulphate sodium salt
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130792
CAS-Nummer: 9082-07-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 % (105°C, 4 h)
Residue after ign. (sulfated) 15 % to 30 %