Oleanolic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
456120050 456120250
ACRO456120050EA 72.9 EUR
ACRO456120050 ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Formel: C₃₀H₄₈O₃
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064914
CAS-Nummer: 508-02-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥96.0 %