1,3-Benzoldithiol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzene-1,3-dithiol
456100010
456100050
ACRO456100010EA
67.9
EUR
ACRO456100010
ACRO456100050
1,3-Benzoldithiol 95%
1,3-Benzoldithiol
Formel:
C₆H₆S₂ Siedepunkt: 128…129 °C (21hPa) Schmelzpunkt: 24 °C Dichte: 1.24 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004842 CAS-Nummer: 626-04-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |