1,4-Cineole 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
456060250
456061000
ACRO456060250EA
35.2
EUR
ACRO456060250
ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formel:
C₁₀H₁₈O Siedepunkt: 65 °C (21hPa) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0.887 g/cm³ Flammpunkt: 47 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209502 CAS-Nummer: 470-67-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥80 % |