(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010
456030050
ACRO456030010EA
80.1
EUR
ACRO456030010
ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formel:
C₅H₉N₃ Siedepunkt: 140 °C (8 mmHg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03419808 CAS-Nummer: 863548-52-1 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % |
GC | ≥96.0 % |