2-(Methylsulfonyl)phenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
455750010 455750050
ACRO455750010EA 104 EUR
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulfonyl)phenol 98%
2-(Methylsulfonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00127516
CAS-Nummer: 27489-33-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %