Penicillin G Natriumsalz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
455690250 455690010 455690050
ACRO455690250EA 99.4 EUR
ACRO455690250 ACRO455690010 ACRO455690050
Penicillin G Natriumsalz 98%
Penicillin G Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Molekulargewicht: 356.38 g/mol
Schmelzpunkt: 255
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
pH 5.0 to 7.5
Specific optical rotation +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)