Ketoconazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (+/-)-cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine
455470010 455470050 455470250
ACRO455470010EA 62.8 EUR
ACRO455470010 ACRO455470050 ACRO455470250
Ketoconazol 98%
Ketoconazole
Formel: C₂₆H₂₈Cl₂N₄O₄
Molekulargewicht: 531.43 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00058579
CAS-Nummer: 65277-42-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %