Ethyl viologen dibromide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-Diethyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide
455030010
455030050
ACRO455030010EA
35.3
EUR
ACRO455030010
ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Formel:
C₁₄H₁₈Br₂N₂ Schmelzpunkt: 278 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134590 CAS-Nummer: 53721-12-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...