Ethanolamin ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 68.5 EUR
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Ethanolamin ACS
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molekulargewicht: 61.08 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 10.3 °C
Dichte: 1.012 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
UN-Nummer: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm