Sulbactam

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide

455350050 455350250
ACRO455350050EA 73.3 EUR
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formel: C₈H₁₁NO₅S
Schmelzpunkt: 156 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00867005
CAS-Nummer: 68373-14-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR