5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
449820010 449822500
ACRO449820010EA 302 EUR
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₇N₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697095
CAS-Nummer: 42382-46-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %