Miconazolnitrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
291830010 291830050 291830250
ACRO291830010EA 44.3 EUR
ACRO291830010 ACRO291830050 ACRO291830250
Miconazolnitrat
Miconazolnitrat
Formel: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
Molekulargewicht: 479.14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058161
CAS-Nummer: 22832-87-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %