Ammoniumcer(IV)nitrat, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
212360010
212360050
ACRO212360010EA
248
EUR
ACRO212360010
ACRO212360050
Ammoniumcer(IV)nitrat, rein
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Molekulargewicht: 548.22 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 UN-Nummer: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,00509 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration | ≥98.5 % |