Primaquine diphosphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
170870010
170870050
ACRO170870010EA
49.2
EUR
ACRO170870010
ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Formel:
C₁₅H₂₇N₃O₉P₂ Molekulargewicht: 455.33 g/mol Schmelzpunkt: 205…206 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013166 CAS-Nummer: 63-45-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red-orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 205 °C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |