Salpetersäure , 70%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitric acid solution
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 32.8 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Salpetersäure , 70%, rein
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molekulargewicht: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1.4 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN-Nummer: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %