Siliciumdioxid ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
S5631-100G
S5631-1KG
S5631-500G
S5631-10KG
S5631-100GEA
58.22
EUR
S5631-100G
S5631-1KG
S5631-500G
HONCS5631-10KG
Siliciumdioxid ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Siliciumdioxid
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2,210 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 1,710 °C Dichte: 2,650 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size | 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm) |
Assay | Min. 98 % |
Grain size < 8 micron | Min. 97 % |