Salzsäure 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
3128-46EA
91.46
EUR
3128-46
MACR3128-16
Salzsäure 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear, Colourless to Yellow Liquid |
Assay | 35 - 38% |
Iron (Fe) | Max. 0.0001% |
Free chlorine (Cl₂) | Max. 0.001% |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0001% |
Residue after Ignition | Max. 0.001% |
Sulphate (SO₄) | Max. 0.001% |