Petroleumbenzin, 40…60 °C, Laborreagens
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
15967-4X5L 15967-5L
15967-4X5LEA 655.78 EUR
15967-4X5L HONC15967-5L
Petroleumbenzin, 40…60 °C, Laborreagens
Petroleumbenzin
  • ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Siedepunkt: 40…60 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling range 40 - 60 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %