VWR® Maximum, Schutzhüllen
Lieferant: VWR Collection
129-1216EA 95.8 EUR
129-1216 129-1220
VWR® Maximum, Schutzhüllen
Überzüge
Hergestellt aus flüssigkeitsundurchlässigem Material.
  • Vollständiger Schutz vor Flüssigkeiten und leichten Chemikalienspritzern
  • Niedrigste Partikelabgabestufe
  • Sauberes, fusselarmes Material
  • Gummizug entlang des unteren Saums sorgt für eine sichere Passform
Die Schutzhüllen bieten einen Barriereschutz gegen Flüssigkeiten, biologische Proben, Partikel und leichte Chemikalienspritzer.
Bakterienfiltrationseffizienz: 99,9%
Stufe I gemäß Helmke-Drum-Test
Zertifizierungen: Die Schutzhüllen unterliegen einer strengen Prüfung und werden in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt, um zu gewährleisten, dass jeder Artikel höchste Qualitätsstandards und die Spezifikation erfüllt.
Von einem unabhängigem Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.