Natriumhydroxid 0,1 mol/l (0,1N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Caustic soda
85519.460EA 346 EUR
85519.460 85519.320
Natriumhydroxid 0,1 mol/l (0,1N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.007 g/cm₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.099 --> 0.101 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed