Chemkey®-Reagenzien
Lieferant: Hach
9425200 9429100 9429300 9429000 9429200 9429400 9429600 8499300 8499400 8636000 8636100 8636200 8636300 8636400 8636500 8636600 8791900 9429500
705-0952EA 86.4 EUR
705-0952 705-0945 705-0949 705-0943 705-0953 705-0947 705-0948 705-0944 705-0946 705-0954 705-0955 705-0956 705-0957 705-0958 705-0959 705-0960 HACH8791900 HACH9429500
Chemkey®-Reagenzien
Umwelt-Prüfkits
Chemkey®-Reagenzien sind eine neue Technologie, die es dem tragbaren Parallelanalysator-Kolorimeter SL1000 ermöglicht, dieselben Tests mit weniger als der Hälfte der manuellen Schritte durchzuführen.
  • Alle Chemikalien und Prozesse sind vollständig im Chemkey® enthalten
  • Es müssen keine Pulverkissen oder Glasfläschchen gehandhabt werden
  • Hochpräzise Ergebnisse mit weniger Fehlermöglichkeiten in einem Bruchteil der Zeit
Kein Nullstellen, kein Mischen, kein Schütteln, keine Chemikalien oder Fläschchen zum Hantieren. Sie müssen nur den Chemkey einführen und sich die Ergebnisse vom PPA-SL1000 vorlesen lassen.