3,5-Dibromanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
460560050 460560250
ACRO460560050EA 69.9 EUR
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromanilin 98%
3,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 53…54.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047841
CAS-Nummer: 626-40-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %