2-Chlor-5-nitrophenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
459040050 459040250
ACRO459040050EA 55.5 EUR
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chlor-5-nitrophenol 98%
2-Chlor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571825
CAS-Nummer: 619-10-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %