Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
458240250 458241000 458245000
ACRO458240250EA 35.2 EUR
ACRO458240250 ACRO458241000 ACRO458245000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: (CH₂CHOH)n
Schmelzpunkt: 230…240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 98 to 98.8 mol % (degree of hydrolysis)
Viscosity 3.5 to 4.5 cP (4 % in water)
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %