3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde

458120050 458120250
ACRO458120050EA 55.4 EUR
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Molekulargewicht: 234.34 g/mol
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191998
CAS-Nummer: 37942-07-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR