Oxacillin sodium salt 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
455440010
455440050
ACRO455440010EA
39.1
EUR
ACRO455440010
ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt
Formel:
C₁₉H₁₈N₃NaO₅S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00056864 CAS-Nummer: 1173-88-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.5 to 5.0 % |
HPLC | ≥94 % |