Bornitrid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
441800500
441802500
ACRO441800500EA
99.2
EUR
ACRO441800500
ACRO441802500
Bornitrid 98%
Boron nitride
Formel:
BN Schmelzpunkt: 2700…3000 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS-Nummer: 10043-11-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥97.5 % |
Particle size | 0.17 to 5 µm |