Chromotrop 2B, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
149750050 149750250
ACRO149750050EA 25.3 EUR
ACRO149750050 ACRO149750250
Chromotrop 2B, rein
Chromotrop 2B
Formel: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
Molekulargewicht: 513.37 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003951
CAS-Nummer: 548-80-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to greenish-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
UV Lambda max 513 to 517 nm (c=0.1, H2O)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥580 (on dry substance)