Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 6000 F Plus, Modell CHZ5
Lieferant: DuPont
TFCHZ5TGY00/L TFCHZ5TGY00/M TFCHZ5TGY00/S TFCHZ5TGY00/2X TFCHZ5TGY00/3X TFCHZ5TGY00/XL TFCHZ5TGY08/3X TFCHZ5TGY18/2X TFCHZ5TGY18/L TFCHZ5TGY18/M TFCHZ5TGY18/3X TFCHZ5TGY18/S TFCHZ5TGY18/XL TFCHZ5TGY08/2X TFCHZ5TGY08/L TFCHZ5TGY08/M TFCHZ5TGY08/S TFCHZ5TGY08/XL TFCHZ5TGY26/2X TFCHZ5TGY26/3X TFCHZ5TGY26/L TFCHZ5TGY26/M TFCHZ5TGY26/S TFCHZ5TGY26/XL TFCHZ5TGY00/4X TFCHZ5TGY00/5X TFCHZ5TGY18/4X TFCHZ5TGY18/5X TFCHZ5TGY08/4X TFCHZ5TGY08/5X TFCHZ5TGY26/4X TFCHZ5TGY26/5X
DUPOTFCHZ5TGY00/LEA 561 EUR
DUPOTFCHZ5TGY00/L DUPOTFCHZ5TGY00/M DUPOTFCHZ5TGY00/S DUPOTFCHZ5TGY00/2X DUPOTFCHZ5TGY00/3X DUPOTFCHZ5TGY00/XL DUPOTFCHZ5TGY08/3X DUPOTFCHZ5TGY18/2X DUPOTFCHZ5TGY18/L DUPOTFCHZ5TGY18/M DUPOTFCHZ5TGY18/3X DUPOTFCHZ5TGY18/S DUPOTFCHZ5TGY18/XL DUPOTFCHZ5TGY08/2X DUPOTFCHZ5TGY08/L DUPOTFCHZ5TGY08/M DUPOTFCHZ5TGY08/S DUPOTFCHZ5TGY08/XL DUPOTFCHZ5TGY26/2X DUPOTFCHZ5TGY26/3X DUPOTFCHZ5TGY26/L DUPOTFCHZ5TGY26/M DUPOTFCHZ5TGY26/S DUPOTFCHZ5TGY26/XL DUPOTFCHZ5TGY00/4X DUPOTFCHZ5TGY00/5X DUPOTFCHZ5TGY18/4X DUPOTFCHZ5TGY18/5X DUPOTFCHZ5TGY08/4X DUPOTFCHZ5TGY08/5X DUPOTFCHZ5TGY26/4X DUPOTFCHZ5TGY26/5X
Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 6000 F Plus, Modell CHZ5
Einweg-Kleidung
Diese Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<<500g je Schutzanzug) aus einer hochleistungsfähigen Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegenüber zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Trägers vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten toxischen organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei.
  • Kapuze und doppelte Abdeckung mit Reißverschluss
  • Elastischer Gesichtsbereich, Bündchen, Taille und Knöchel für eine optimale Passform
  • Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Selbstklebende Kinnabdeckung für einen dichten Sitz an Gesichtsschutzmasken
  • Genähte und überklebte Nähte mit Barriereband für Schutz und Widerstandsfähigkeit
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Tychem® 6000 F FaceSeal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete wie Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätze, Militär und Petrochemie.
Gewicht: 120 g/m²
Farbe: Grau
Zertifizierungen: Typ 3B/4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Kat. III
Verpackung: 25 pro Box, einzeln verpackt.