Metanilgelb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
413720010
413721000
413722500
ACRO413720010EA
198
EUR
ACRO413720010
ACRO413721000
ACRO413722500
Metanilgelb
Metanilgelb
Formel:
C₁₈H₁₄N₃NaO₃S Molekulargewicht: 375.38 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007486 CAS-Nummer: 587-98-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Golden to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥88 % |
UV Lambda max | 413 to 419 nm (in methanol) |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥400 |
Visual transition interval | from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow) |