Nitromethan 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
21337-0250 213375000 213371000 213370025
ACRO21337-0250EA 0 EUR
ACRO21337-0250 ACRO213375000 ACRO213371000 ACRO213370025
Nitromethan 99+% zur Analyse
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 100…102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm