Wasser, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Hydrogen oxide
Veränderungsmanagement-Kategorie = NI
4218.2500EA
49.3
EUR
4218.2500
4218.1000
Wasser, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Wasser
Formel:
H₂O Molekulargewicht: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Particulate Matter | max. 0.0001 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak | |
at 220 nm | max. 0.005 au |
at 254 nm | max. 0.001 au |
Physical Data (not specifications): |