di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460790010 460790050
ACRO460790010EA 52.7 EUR
ACRO460790010 ACRO460790050
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Zertifizierungen: Meets requirements of USP, Ph. Eur.
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white or colorless Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
Identification Passes test
Titration with NaOH 98.0 to 100.5 % (dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Impurity ≤2,5% (Monosodium phosphate)
Insoluble matter ≤0.4 %
Reducing substances Passes test
Melting point 243 - 245 °C