n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85819.230EA
40.3
EUR
85819.230
85819.269
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN-Nummer: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99-100 % |
Color (APHA, Pt-Co) | 0-10 |
Water (KF) | 0-0.003 % w/w |
Acidity (as Acetic acid) | 0-0.001 % |
Residue after evaporation | 0-0.0005 % w/w |