Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau für die Herstellung von Färbelösungen nach Leishman, Jenner, Giemsa und anderen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Azure mixture sicc. Giemsa stain, Azur-Eosin-Methylene blue acc. Giemsa, Giemsa's azur-eosin-methylene blue
B21172.09 B21172.18
B21172.09EA 31.9 EUR
B21172.09 B21172.18
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau für die Herstellung von Färbelösungen nach Leishman, Jenner, Giemsa und anderen
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Giemsa stain is a laboratory reagent and stain for microscopy used in cytogenetics and histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan blood parasites.
The stain can be incorporated as a differential staining between bacterial and human cells.
It can also be used to visualize chromosomes or to identify mast cells.
Schmelzpunkt: ∼ 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2