Autoklavierbare Reinraum-Vollsichtbrille
Lieferant: UNIVET
611.S0.00.00 611.S0.00.01 611.S1.00.00 611.S1.00.01
111-2349EA 302 EUR
111-2349 111-2428 111-2429 111-2430
Autoklavierbare Reinraum-Vollsichtbrille
Vollsichtbrillen
Die autoklavierbaren Brillen sind für den Einsatz in kontaminierten Räumen oder unter aseptischen Bedingungen konzipiert.
  • Verfügbar mit direkter oder indirekter Belüftung
  • Gummiband aus antistatischem Silikon mit schnellem und geschmeidigem System
  • RX-Einsatz
  • Brille mit Polycarbonatscheibe bis zu 40 Autoklaven wiederverwendbar
Die weiche Struktur unterstützt mehrere Zyklen der Dampf-, Gamma- oder Beta-Sterilisation ohne spürbare Änderungen. Die autoklavierbare Brille verfügt über eine Polycarbonat-Linse mit Anti-Fog-Beschichtung AF121 und Anti-Scratch.
Zertifizierungen: EN 166.
Lieferumfang: Verfügbar mit Korrektureinsatz und Ersatzlinse.